Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE bæger med håndtag
Artikelnummer. 10156620 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10156620 100 ml Hver
10126670 1000 ml Hver
10536522 500 ml Hver
10369690 250 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10156620
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruger 600 mm stålkerne i skaftet for fremragende stivhed. PTFE-dipbægeret er kemisk resistent og inert.
PTFE-prøvebeholder med en aftagelig 600 mm lang aksel.
  • Kemisk resistent og inert
  • Aksler har en stålkerne for stivhed
  • Fuldt indkapslet i PTFE
  • Egnet til at prøve de mest aggressive medier
Tekniske data
Produkttype Pendelbæger
Materiale PTFE
Autoklaverbar Autoklaverbar
Inkluderer PTFE bægerbæger& PTFE aksel
Lukningsmateriale PTFE
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Farve Hvid
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Til brug med (applikation) Vandanalyse, Prøveudtagning af almindelige væsker inklusive flydende nitrogen
Til brug med (udstyr) PTFE ekstra skaft til PTFE bægerglas
Temperatur (metrisk) -200 °C til +280 °C
Dimensioner (L x B x H) 54 x 54 x 688 mm
Højde (metrisk) skål 70 mm
Længde (metrisk) håndtag 600 mm
Bredde (metrisk) 54 mm
Bredde (metrisk) skål 54 mm dia.