Beskrivelse
- PTFE er meget holdbart og er modstandsdygtigt over for kemiske angreb
- PTFE produktkontaktdele
- Forlængerstænger skrues ind for at øge håndtagets længde
- Velegnet til brug op til 280 °C (400 °F)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dipper |
| Materiale | PTFE |
| Håndtag Type | Aftagelig |
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Til brug med (applikation) | Prøveudtagning af væske |
| Temperatur (metrisk) | Op til 280 °C |
| Diameter (metrisk) | 80 mm |
| Længde (metrisk) håndtag | 600 mm |