Få mere at vide
Sampling Systems™ PTFE Dipper
Artikelnummer. 15849361 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Længde (metrisk) håndtag:
155 mm
600 mm
Håndtag Type:
Aftagelig
Fast
Diameter (metrisk):
25 mm
55 mm
70 mm
80 mm
105 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15849361
Brand: Sampling Systems™ 5100A100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til at få overfladeprøver fra en bred vifte af væsker. Sampling Systems™ PTFE Dippers er hurtige og nemme at bruge.
  • PTFE er meget holdbart og er modstandsdygtigt over for kemiske angreb
  • PTFE produktkontaktdele
  • Forlængerstænger skrues ind for at øge håndtagets længde
  • Velegnet til brug op til 280 °C (400 °F)
Tekniske data
Produkttype Dipper
Materiale PTFE
Håndtag Type Aftagelig
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Til brug med (applikation) Prøveudtagning af væske
Temperatur (metrisk) Op til 280 °C
Diameter (metrisk) 55 mm
Længde (metrisk) håndtag 600 mm