Få mere at vide
Sampling Systems™ PTFE Dipper
Artikelnummer. 15839361 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Længde (metrisk) håndtag:
155 mm
600 mm
Håndtag Type:
Aftagelig
Fast
Diameter (metrisk):
25 mm
55 mm
70 mm
80 mm
105 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) håndtag Håndtag Type Diameter (metrisk) unitSize
15839361 10 ml 155 mm Fast 25 mm Hver
15849361 100 ml 600 mm Aftagelig 55 mm Hver
15859361 1000 ml 600 mm Aftagelig 105 mm Hver
15869361 250 ml 600 mm Aftagelig 70 mm Hver
15879361 500 ml 600 mm Aftagelig 80 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15839361 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 5100A10
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til at få overfladeprøver fra en bred vifte af væsker. Sampling Systems™ PTFE Dippers er hurtige og nemme at bruge.
  • PTFE er meget holdbart og er modstandsdygtigt over for kemiske angreb
  • PTFE produktkontaktdele
  • Forlængerstænger skrues ind for at øge håndtagets længde
  • Velegnet til brug op til 280 °C (400 °F)
Tekniske data
Produkttype Dipper
Materiale PTFE
Håndtag Type Fast
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Til brug med (applikation) Prøveudtagning af væske
Temperatur (metrisk) Op til 280 °C
Diameter (metrisk) 25 mm
Længde (metrisk) håndtag 155 mm