Få mere at vide
Epredia™ PTFE-diagnoseglas
Artikelnummer. 10727761 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Nå tælle:
1
3
10
12
Farve:
Blå
Hvid
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nå tælle Farve Pakningsstørrelse
10727761 1 Blå Pakke med 100
10028210 12 Hvid Pakke med 100
10632391 3 Sort Pakke med 100
10559451 10 Sort Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10727761 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. X2XER215L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    882.00 DKK
    780.62 DKK / Pakke med 100
    Spare 101.38 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Disse hydrofobe belægninger binder væsker påført på brøndene og holder væsker i brøndområdet. Ren, flad og velegnet til øjeblikkelig brug
  • Binder og holder væsker påført på brøndområdet
  • PTFE konstruktion
  • Giver fugtbare brønde til farvning og dyrkning af cellekulturer
  • Forhindrer krydskontaminering
  • Hydrofobe belægninger er meget holdbare og modstår de stærkeste pletter
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 25 mm
Bredde (metrisk) 75 mm
Materiale PTFE
Type Diagnostisk dias
Nå tælle 1
Farve Blå
Oversigt 90° , slebet kant
Diameter (metrisk) 8 mm Brønd
Mængde 100/Pk.