Få mere at vide
Epredia™ PTFE-diagnoseglas
Artikelnummer. 10559451 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Nå tælle:
1
3
10
12
Farve:
Blå
Hvid
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nå tælle Farve Pakningsstørrelse
10559451 10 Sort Pakke med 100
10028210 12 Hvid Pakke med 100
10727761 1 Blå Pakke med 100
10632391 3 Sort Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10559451 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. X2XER208B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    867.00 DKK
    780.62 DKK / Pakke med 100
    Spare 86.38 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Disse hydrofobe belægninger binder væsker påført på brøndene og holder væsker i brøndområdet. Ren, flad og velegnet til øjeblikkelig brug
  • Binder og holder væsker påført på brøndområdet
  • PTFE konstruktion
  • Giver fugtbare brønde til farvning og dyrkning af cellekulturer
  • Forhindrer krydskontaminering
  • Hydrofobe belægninger er meget holdbare og modstår de stærkeste pletter
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 25 mm
Bredde (metrisk) 75 mm
Materiale PTFE
Type Diagnostisk dias
Nå tælle 10
Farve Sort
Oversigt 90° , slebet kant
Diameter (metrisk) 6,7 mm Brønd
Mængde 100/Pk.