Få mere at vide
Bohlender™ Cylindrisk magnetisk rørestang i PTFE
Artikelnummer. 17875294
Længde (metrisk):
6 mm
10 mm
35 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 17875294
Brand: Bohlender™ C35008
Kun null tilbage
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA-certificeret
Til brug med (applikation) Cylindriske magnetiske omrørerstænger tilbyder fremragende centrering og jævne løbeegenskaber
Inkluderer Alnico 5 magnetisk kerne
Diameter (metrisk) 3 mm
Længde (metrisk) 10 mm
Materiale PTFE
Mængde 1/Pk.
Form Cylinder