Få mere at vide
Bohlender™ Cylindrisk magnetisk rørestang i PTFE
Længde (metrisk):
6 mm
10 mm
35 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA-certificeret |
| Til brug med (applikation) | Cylindriske magnetiske omrørerstænger tilbyder fremragende centrering og jævne løbeegenskaber |
| Inkluderer | Alnico 5 magnetisk kerne |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Længde (metrisk) | 10 mm |
| Materiale | PTFE |
| Mængde | 1/Pk. |
| Form | Cylinder |