Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Cylindrisk magnetisk rørestang i PTFE
Artikelnummer. 10203774
Længde (metrisk):
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4,5 mm
6 mm
7 mm
Artikelnummer. 10203774
Brand: Bohlender™ C35015
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne magnetiske omrørerstang til omrøring og blanding i flydende medier, over et bredt temperaturområde og med praktisk talt ethvert kemisk middel. Bohlender™ BOLA™ Cylindriske magnetiske omrøringsstænger af PTFE tilbyder fremragende centrering og glatte løbeegenskaber.
  • Cylindriske magnetiske rørestave
  • PTFE-indkapslet magnetisk kerne (Alnico 5)
  • Standard magnetisk rørestang
  • Anvendes i åbne og lukkede systemer og under tryk eller vakuum
  • Temperaturmodstand: -200 til +250 °C
  • Universal kemikalieresistens
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA-certificeret
Til brug med (applikation) Cylindriske magnetiske omrørerstænger tilbyder fremragende centrering og jævne løbeegenskaber
Inkluderer Alnico 5 magnetisk kerne
Diameter (metrisk) 3 mm
Længde (metrisk) 20 mm
Materiale PTFE
Mængde 1/Pk.
Form Cylinder