Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE-digler
Artikelnummer. 16235941 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 ml
25 ml
75 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
16235941 5 ml -
10416212 25 ml Hver
10119811 75 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16235941
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Garanteret inert og revnefri. Fisherbrand™ PTFE-digler kan bruges op til 280 °C.
  • Isostatisk støbt i ren PTFE
  • Tung vægkonstruktion
Tekniske data
Materiale PTFE
Bredde (metrisk) 27mm
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 27mm
Højde (metrisk) 16mm
Produkttype Containere