Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE-digler
Artikelnummer. 10119811 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
25 mL
75 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10119811
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Garanteret inert og revnefri. Fisherbrand™ PTFE-digler kan bruges op til 280 °C.
  • Isostatisk støbt i ren PTFE
  • Tung vægkonstruktion
Tekniske data
Materiale PTFE
Bredde (metrisk) 56mm
Kapacitet (metrisk) 75 mL
Diameter (metrisk) Udvendig 56mm
Højde (metrisk) 41mm
Produkttype Containere