Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE-digel
Artikelnummer. 16245941 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
16245941 100 ml
1 options
Artikelnummer. 16245941
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ PTFE-digler har en super glat indvendig finish, er kemisk inerte og kan bruges til 280 °C
  • Total kemisk resistens
  • Høj renhed
  • Temperaturområde -200 °C til +280 °C
  • Ikke forurenende
  • Let at rengøre
Tekniske data
Oversigt Fisherbrand™ PTFE-digel
Materiale PTFE
Mængde 1
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 60 mm
Højde (metrisk) 45 mm