Få mere at vide
Fisherbrand™ Koniske ledklemmer
Giver den sikreste løsning til fastspænding af samlinger. Fisherbrand™ Koniske ledklemmer er fremstillet af ren PTFE-plast med totalt indkapslede stålfjedre.
Brand: Fisherbrand™ 030.040.1
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Justerbar i hånden
- Lavet til at passe til standard glassamlinger
- Kemisk inert og upåvirket af laboratoriekemikalier
- Temperaturbestandig op til 250 °C (480 °F)
Tekniske data
Konisk | |
PTFE Ledklemme | |
Standard glassamlinger, størrelse 40 | |
Hvid |
2/Pk. | |
PTFE-indkapslet stålfjeder | |
40 | |
PTFE |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Koniske ledklemmer >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion