Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE koniske ledklemmer
Artikelnummer. 16226041 Shop alle Fisherbrand produkter
Størrelse:
Samlestørrelse: 10
Samlestørrelse: 12
Samlestørrelse: 14
Samlestørrelse: 19
Samlestørrelse: 24
Samlestørrelse: 29
Samlestørrelse: 34
Samlestørrelse: 45
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 16226041
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges som en sikker løsning til fastspænding af glassamlinger. PTFE koniske samlingsklemmer inkluderer en indkapslet stålfjeder.
PTFE samlingsklemmer er kemisk inerte og kemisk resistente. Temperaturbestandig, holder styrke op til 280 °C (480 °F). Fremstillet af ren PTFE, med totalt indkapslede stålfjedre. De kan justeres i hånden og passer til standard glassamlinger.
Tekniske data
Stil Konisk
Mængde 2/Pk.
Type PTFE Ledklemme
Materiale PTFE-indkapslet stålfjeder
Størrelse Samlestørrelse: 24