Få mere at vide
Bochem™ PTFE-coated mikro dobbelt spatler
Artikelnummer. 10505801
Længde (metrisk):
150 mm
185 mm
210 mm
Længde (metrisk) klinge:
40 mm
50 mm
55 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
1,5 mm
2 mm
Bredde (metrisk):
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10505801
Brand: Bochem™ 3712
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til små mængder applikationer og rør i smalt format, disse dobbelte, PTFE-coatede spatler reducerer materialeklæbning. Bochem™ PTFE-coated Micro Double Spatler er også skånsomme mod sarte, ridsbare overflader.
  • Non-stick PTFE belægning.
  • Dobbelt-ende for alsidighed.
  • Slanke ender for nem adgang til beholderen.
  • En afrundet ende og en flad ende.
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Belægning PTFE
Produkttype Dobbeltendet mikrospatel
Længde (metrisk) klinge 50 mm
Bredde (metrisk) 5 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 2 mm
Dimensioner (L x B) 185 x 5 mm
Materiale PTFE belægning
Længde (metrisk) 185 mm