Få mere at vide
Bochem™ PTFE-coated mikro dobbelt spatler
Længde (metrisk):
150 mm
185 mm
210 mm
Længde (metrisk) klinge:
40 mm
50 mm
55 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
1.5 mm
2 mm
2mm
Bredde (metrisk):
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 18/10 rustfrit stål
- Dobbelt ende
- PTFE belægning
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Belægning | PTFE |
| Produkttype | Dobbeltendet mikrospatel |
| Længde (metrisk) klinge | 40 mm |
| Bredde (metrisk) | 3 mm |
| Bredde (metrisk) klinge | 3 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.5 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Længde (metrisk) | 150 mm |