Få mere at vide
Bochem™ PTFE Coating Digel Tang
Artikelnummer. 10058710
Skift visning
Længde (metrisk):
250 mm
Materiale:
Rustfrit stål
Overfladebelægning:
PTFE
Artikelnummer. Længde (metrisk) Materiale Overfladebelægning
10058710 250 mm Rustfrit stål PTFE
1 options
Artikelnummer. 10058710 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 2401
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Fremstillet af 18/10 rustfrit stål. BOCHEM ™PTFE Coating Digeltænger har en PTFE coating.
  • PTFE belægning
  • Med kamme
Tekniske data
Produkttype Digeltang
Overfladebelægning PTFE
Længde (metrisk) 250 mm
Materiale Rustfrit stål