Få mere at vide
IKA™ PTFE-belagt rørestangfjerner
Artikelnummer. 10321352 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
350 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10321352 350 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10321352 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0001293100
På lager
Tekniske data
Oversigt PTFE belagt
Til brug med (applikation) For IKAFLON og TRIKA Omrørerstænger op til 80 mm i længden
Diameter (metrisk) 8 mm
Længde (metrisk) 350 mm