Få mere at vide
BRAND™ PTFE-belagte stålkernerørestave
Artikelnummer. 10363601 Shop alle Brand produkter
Længde (metrisk):
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10363601
Brand: BRAND™ 136315
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Unikke højdensitets PTFE coated polyethylen rørestave med en stålkerne med runde ender.
  • PTFE-belagt stålkernerørestave med rund ende
  • Højdensitetspolyethylen (med stålkerne)
  • Kan bøjes efter behov
  • Formen bevares permanent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt PTFE coated stålkerne
Diameter (metrisk) 6 mm
Længde (metrisk) 200 mm
Mængde 1