Få mere at vide
BRAND™ PTFE-belagte stålkernerørestave
Shop alle Brand produkter
Længde (metrisk):
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- PTFE-belagt stålkernerørestave med rund ende
- Højdensitetspolyethylen (med stålkerne)
- Kan bøjes efter behov
- Formen bevares permanent
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | PTFE coated stålkerne |
| Diameter (metrisk) | 6 mm |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Mængde | 1 |