Få mere at vide
Jenway™ PTFE-belagt ATC-sonde til brug med ætsende/aggressive prøver
Artikelnummer. 11400579
Materiale:
PTFE-belagt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11400579
Brand: Jenway™ 1615830
Kun null tilbage
Add to basket
Add to basket
Automatisk temperaturkompensation (ATC) sonde brugt med Jenway pH målere.
  • Til brug med modellerne 3510, 3520 og 3540 pH-målere
  • Automatisk temperaturkompensationssonde til brug med ætsende og aggressive prøver
Specifications
Oversigt Til brug med aggressive/ætsende prøver
Materiale PTFE-belagt