Få mere at vide
Bohlender™ PTFE urskaller
Specifikationer
Specifikationer
| Materiale | PTFE |
| Form | Konveks |
| Type | Urglas |
| Højde (metrisk) | 12 mm |
| Diameter (metrisk) | 125 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?