Få mere at vide
VITLAB™ PTFE urskaller
Artikelnummer. 15282749
Skift visning
Diameter (metrisk):
60 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
15282749 60 mm Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 15282749 Leverandør VITLAB™ Leverandørnr. 80452
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00 DKK
    208.58 DKK / Pakke med 10
    Spare 35.42 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale PTFE
Form Rund
Type Urglas
Til brug med (applikation) Brugt som bægerdæksler
Diameter (metrisk) 60 mm