Få mere at vide
Cowie Technology™ Hvidt centrifugerør med lukning
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
18 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) |
| Lukningsmateriale | PTFE |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Farve | Hvid |
| Kapacitet (metrisk) | 18 ml |
| Materiale | PTFE |
| Til brug med | PTFE reagensglasstativer |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Emballage | 1 Hver |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Show More |