Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE Centrifuge reagensglas med lukning
Artikelnummer. 10679122 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
8 ml
13 ml
17 ml
45 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10679122
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Garanteret inert og revnefri. Fisherbrand™ PTFE Centrifuge reagensglas med lukning kan bruges op til 280 °C.
  • Isostatisk støbt i ren PTFE
  • Tung vægkonstruktion
Tekniske data
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Lukningsmateriale PTFE
Lukningsfarve Hvid
Farve Hvid
Kapacitet (metrisk) 17 ml
Materiale PTFE
Til brug med PTFE reagensglasstativer
nr. pr. pakke 1
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bund form Rund
Diameter (metrisk) 18 mm
Uddannet Nej
Produkttype Centrifuge reagensglas