Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) |
| Lukningsmateriale | PTFE |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Farve | Hvid |
| Kapacitet (metrisk) | 8 ml |
| Materiale | PTFE |
| Til brug med | PTFE reagensglasstativer |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bund form | Rund |
| Vis mere |