Få mere at vide
Cowie Technology™ PTFE Centrifuge reagensglas
Artikelnummer. 10732413 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
18 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10732413
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Virgin PTFE materialer med FDA og USP Klasse VI-godkendelser. Cowie Technology™ PTFE Centrifuge reagensglas har en glat indvendig finish og er kemisk inerte.
  • Fremstillet af PTFE
  • Glat indvendig finish
  • Kan bruges til 280 °C
  • Fås i konisk og rund bund
  • Med læbe
Tekniske data
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Hvid
Kapacitet (metrisk) 18 ml
Materiale PTFE
Til brug med PTFE reagensglasstativer
nr. pr. pakke 1
Emballage 1 Hver
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bund form Konisk
Lukning inkluderet Nej
Diameter (metrisk) 18 mm
Uddannet Nej
Produkttype Centrifuge reagensglas