Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE Centrifuge reagensglas
Artikelnummer. p-8007745 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
13 ml
17 ml
Bund form:
Konisk
Rund
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10609292
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kemiske og varmebestandige rør.
  • Fremstillet af PTFE
  • Glat indvendig finish
  • Kan bruges til 280 °C
  • Fås i konisk og rund bund
  • Med læbe
Tekniske data
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Hvid
Kapacitet (metrisk) 17 ml
Materiale PTFE
Til brug med PTFE reagensglasstativer
nr. pr. pakke 1
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bund form Rund
Lukning inkluderet Nej
Diameter (metrisk) 18 mm
Uddannet Nej
Produkttype Centrifuge reagensglas