Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE Centrifuge reagensglas
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
13 ml
17 ml
Bund form:
Konisk
Rund
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) |
| Farve | Hvid |
| Kapacitet (metrisk) | 17 ml |
| Materiale | PTFE |
| Til brug med | PTFE reagensglasstativer |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bund form | Rund |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Diameter (metrisk) | 18 mm |
| Vis mere |