Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE centrifugalomrøreraksel
Artikelnummer. 10626351 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
1000 mm (EX )
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX )
750 mm (EX )
Diameter (metrisk) aksel:
6 mm
8 mm
9,5 mm
10 mm
12 mm
Diameter (metrisk) blæser:
40 mm
50 mm
70 mm
80 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) aksel Diameter (metrisk) blæser unitSize
10626351 500 mm 6 mm 50 mm Hver
10187701 1000 mm (EX ) 12 mm 80 mm -
10127801 650 mm (EX ) 12 mm 80 mm Hver
10586902 650 mm (EX ) 9,5 mm 70 mm Hver
10268000 750 mm (EX ) 9,5 mm 70 mm Hver
10137801 750 mm (EX ) 12 mm 80 mm Hver
10486481 650 mm (EX ) 10 mm 70 mm Hver
10035951 750 mm (EX ) 10 mm 70 mm Hver
10564362 300 mm 8 mm 40 mm Hver
10084650 400 mm 6 mm 40 mm Hver
10467441 400 mm 8 mm 40 mm Hver
10457251 550 mm 10 mm 70 mm Hver
10576902 650 mm 9,5 mm 70 mm Hver
10649732 500 mm 8 mm 50 mm Hver
10074650 300 mm 6 mm 40 mm Hver
10566902 550 mm 9,5 mm 70 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 10626351
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes med skaftstyr til runde kar med smal hals. PTFE centrifugalrøreakslerne inkluderer blade, der åbner ved stigende hastighed, mellem til høje hastigheder er påkrævet.
PTFE-akselomrørere har en unik, fuldt støbt konstruktion med en rotor støbt til en fuldt PTFE-indkapslet stålforstærket drivaksel.
  • Kemisk resistent, inert og lækagefri
  • Let at rengøre
  • Ingen krydskontaminering
  • Splintfri
  • Ikke-ridser
  • Anvendes i temperaturer op til ca. 280 °C
  • Modeller med udsat skaft (EX ) er produceret med en rustfri stålkerne med en åben ende for mere stiv fastspænding til spændepatronen
  • Til runde kar med smal hals
  • Klinge åbner med stigende hastighed, mellem til høje hastigheder er påkrævet
Tekniske data
Diameter (metrisk) blæser 50 mm
Diameter (metrisk) aksel 6 mm
Til brug med (udstyr) Universal omrørerguide
Til brug med (applikation) Blanding
Længde (metrisk) 500 mm
Mængde 1 hver
Temperatur (metrisk) -200 °C til +280 °C
Type PTFE akselomrører Centrifugal