Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE centrifugalomrøreraksel
Artikelnummer. 10127801 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
1000 mm (EX )
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX )
750 mm (EX )
Diameter (metrisk) aksel:
6 mm
8 mm
9,5 mm
10 mm
12 mm
Diameter (metrisk) blæser:
40 mm
50 mm
70 mm
80 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10127801
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes med skaftstyr til runde kar med smal hals. PTFE centrifugalrøreakslerne inkluderer blade, der åbner ved stigende hastighed, mellem til høje hastigheder er påkrævet.
PTFE-akselomrørere har en unik, fuldt støbt konstruktion med en rotor støbt til en fuldt PTFE-indkapslet stålforstærket drivaksel.
  • Kemisk resistent, inert og lækagefri
  • Let at rengøre
  • Ingen krydskontaminering
  • Splintfri
  • Ikke-ridser
  • Anvendes i temperaturer op til ca. 280 °C
  • Modeller med udsat skaft (EX ) er produceret med en rustfri stålkerne med en åben ende for mere stiv fastspænding til spændepatronen
  • Til runde kar med smal hals
  • Klinge åbner med stigende hastighed, mellem til høje hastigheder er påkrævet
Tekniske data
Diameter (metrisk) blæser 80 mm
Diameter (metrisk) aksel 12 mm
Til brug med (udstyr) Universal omrørerguide
Til brug med (applikation) Blanding
Længde (metrisk) 650 mm (EX )
Mængde 1 hver
Temperatur (metrisk) -200 °C til +280 °C
Type PTFE akselomrører Centrifugal og PTFE akselomrører eksponeret ende