Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE centrifugalomrøreraksel
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
1000 mm (EX )
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX )
750 mm (EX )
Diameter (metrisk) aksel:
6 mm
8 mm
9,5 mm
10 mm
12 mm
Diameter (metrisk) blæser:
40 mm
50 mm
70 mm
80 mm
Unit Size:
Hver
Description
PTFE-akselomrørere har en unik, fuldt støbt konstruktion med en rotor støbt til en fuldt PTFE-indkapslet stålforstærket drivaksel.
- Kemisk resistent, inert og lækagefri
- Let at rengøre
- Ingen krydskontaminering
- Splintfri
- Ikke-ridser
- Anvendes i temperaturer op til ca. 280 °C
- Modeller med udsat skaft (EX ) er produceret med en rustfri stålkerne med en åben ende for mere stiv fastspænding til spændepatronen
- Til runde kar med smal hals
- Klinge åbner med stigende hastighed, mellem til høje hastigheder er påkrævet
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) blæser | 40 mm |
| Diameter (metrisk) aksel | 6 mm |
| Til brug med (udstyr) | Universal omrørerguide |
| Til brug med (applikation) | Blanding |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Mængde | 1 hver |
| Temperatur (metrisk) | -200 °C til +280 °C |
| Type | PTFE akselomrører Centrifugal |