Få mere at vide
SCAT™ PTFE Capillary
Shop alle SCAT Europe produkter
Diameter (metrisk):
1.6 mm
2.3 mm
3.2 mm
Pakningsstørrelse:
3m
Beskrivelse
SCAT™ stik er tilgængelige i følgende versioner:
- Koniske stik
- Y-stik
- Rørforbindelser
- Kapillærforbindelser
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 3.2 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | PTFE |
| Til brug med | Standard kapillærer |
| Til brug med (applikation) | HPLC/UHPLC-systemer |
| Farve | Gennemsigtig |
| Produkttype | Kapillærforbindelse |