Få mere at vide
JG Finneran Associates™ Formonterede skruelåg af PTFE/butylgummi
Artikelnummer. 12413010
Farve:
Grøn
Gul
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 12413010
Brand: JG Finneran Associates™ 5394F09G
Kun null tilbage
Tekniske data
Farve Grøn
Materiale PTFE, Butyl gummi
Septum Ja
Til brug med (applikation) Designet til at arbejde i Agilent eller anden robotarm autosampler
Inkluderer 9 mm rød septa
Mængde 1000/Pk.
Type Skruelåg