Få mere at vide
Wheaton™ PTFE/Butadien Septa
Artikelnummer. 10378953 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
13 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
10378953 13 mm Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10378953 Leverandør Wheaton™ Leverandørnr. W240593
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.00 DKK
    452.02 DKK / Pakke med 100
    Spare 167.98 DKK
    27% Slukket
På lager
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Materiale PTFE, Butadien
Mængde 100 Pk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Septa