Få mere at vide
Thermo Scientific™ PTFE flasker
Artikelnummer. p-6698022
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
Højde (metrisk):
26 mm
61 mm
76 mm
80 mm
88 mm
100 mm
115 mm
150 mm
185 mm
240 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15426185
Brand: Thermo Scientific™ 038109.KT
Til brug med aggressive eller værdifulde reagenser
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
  • Inert and leak-free
  • Flexible and with PTFE cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 10 mL
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Materiale PTFE
Højde (metrisk) 26 mm
Produkttype Bottle
Diameter (metrisk) 12 mm