Få mere at vide
Thermo Scientific™ PTFE flasker
Description
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
- Inert og lækagefri
- Fleksibel og med PTFE-hætte
Specifications
Specifications
| Volumen | 1000 mL |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Materiale | PTFE |
| Indhold og opbevaring | Omgivende temperaturer |
| Højde (metrisk) | 185 mm |
| Diameter (metrisk) | 100 mm |
| Produkttype | Reagensflaske |