Få mere at vide
Thermo Scientific™ PTFE flasker
Artikelnummer. 15456185
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
Højde (metrisk):
26 mm
61 mm
76 mm
80 mm
88 mm
100 mm
115 mm
150 mm
185 mm
240 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15456185
Brand: Thermo Scientific™ 038112.KT
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med aggressive eller værdifulde reagenser
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
  • Inert og lækagefri
  • Fleksibel og med PTFE-hætte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 100 mL
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale PTFE
Indhold og opbevaring Omgivende temperaturer
Højde (metrisk) 88 mm
Produkttype Reagensflaske
Diameter (metrisk) 52 mm