Få mere at vide
Thermo Scientific™ PTFE flasker
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
Højde (metrisk):
26 mm
61 mm
76 mm
80 mm
88 mm
100 mm
115 mm
150 mm
185 mm
240 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
- Inert and leak-free
- Flexible and with PTFE cap
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 50 mL |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | PTFE |
| Indhold og opbevaring | Ambient temperatures |
| Højde (metrisk) | 100 mm |
| Produkttype | Dropping Bottle |
| Diameter (metrisk) | 43 mm |