Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE flaske hælder
Artikelnummer. 16216031 Shop alle Fisherbrand produkter
Trådstørrelse (metrisk):
GL 30
GL 32
GL 38
GL 45
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16216031
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ PTFE Bottle Pourer tillader direkte hældning af alle væsker fra reagensflasker på en sikker og ensartet måde.
  • Fuldstændig inert med PTFE-indkapslet viton-halsetætning
  • Total kemisk resistens
  • Høj renhed
  • Temperaturområde -200 °C til +280 °C
  • Ikke forurenende
  • Let at rengøre
Tekniske data
Oversigt Fisherbrand™ PTFE flaske hælder
Materiale PTFE
Mængde 1/stk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 30
Til brug med (udstyr) Reagensflasker