Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE flaske
Artikelnummer. 16285971 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5000 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
16285971 5000 mL
1 options
Artikelnummer. 16285971
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ PTFE-flasker med lækagefri ydeevne er velegnede til lavtemperaturapplikationer. Isostatisk støbt med glat indvendig finish.
  • Isostatisk støbt i ren PTFE og med super glat indvendig finish, FDA godkendt
  • Uopløselig og ikke-kontaminerende
  • Enestående termisk modstand kan bruges fra -200 °C til +280 °C
  • Håndgreb for nem manipulation
  • Brug ikke, når forseglet, til kemiske reaktioner eller fordøjelser, løsn låget ved termisk sterilisering
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Oversigt Fisherbrand™ PTFE flaske, 5000ml
Materiale PTFE
Mængde 1
Temperaturområde (metrisk) -200 °C til +280 °C
Højde (metrisk) 335 mm
Diameter (metrisk) 170 mm