Få mere at vide
Cowie Technology™ PTFE flaske med skruetop
Artikelnummer. 10769182 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Diameter (metrisk) Indvendig hals:
10mm
12mm
19mm
25mm
35mm
52mm
57mm
60mm
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig hals Pakningsstørrelse
10769182 500 mL 52mm Hver
10277950 5 mL 10mm Hver
10074340 10 mL 12mm Hver
10094360 25 mL 19mm Hver
10598242 50 mL 25mm Hver
10598432 100 mL 35mm Hver
10004370 150 mL 35mm Hver
10167941 1000 mL 57mm Hver
10466481 2000 mL 60mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10769182
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indstøbte håndgreb giver nem manipulation. PTFE-flasken med skruetop er kemisk resistent og inert.
  • Isostatisk støbt i ren PTFE og med super glat indvendig finish, FDA godkendt
  • Uopløselig og ikke-kontaminerende
  • Enestående termisk modstand kan bruges fra -200 °C til +280 °C
  • Håndgreb for nem manipulation
  • Brug ikke, når forseglet, til kemiske reaktioner eller fordøjelser, løsn låget ved termisk sterilisering
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Indvendig hals 52mm
Til brug med (applikation) Opbevaring af farlige kemikalier
Højde (metrisk) med lukning 150mm
Materiale PTFE
Maks. Temperatur (metrisk) 280 °C
Temperaturområde (metrisk) -200 til+ 280 °C
Tykkelse (metrisk) 3.25mm
Vægt (metrisk) 370g
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Diameter (metrisk) 80 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Produkttype Opbevaringsflaske