Få mere at vide
Cowie Technology™ PTFE flaske med skruetop
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Diameter (metrisk) Indvendig hals:
10mm
12mm
19mm
25mm
35mm
52mm
57mm
60mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Isostatisk støbt i ren PTFE og med super glat indvendig finish, FDA godkendt
- Uopløselig og ikke-kontaminerende
- Enestående termisk modstand kan bruges fra -200 °C til +280 °C
- Håndgreb for nem manipulation
- Brug ikke, når forseglet, til kemiske reaktioner eller fordøjelser, løsn låget ved termisk sterilisering
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 10mm |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af farlige kemikalier |
| Højde (metrisk) med lukning | 35mm |
| Materiale | PTFE |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 280 °C |
| Temperaturområde (metrisk) | -200 til+ 280 °C |
| Tykkelse (metrisk) | 2mm |
| Vægt (metrisk) | 14g |
| Vis mere |