Beskrivelse
- Isostatisk støbt i ren PTFE og med super glat indvendig finish, FDA godkendt
- Uopløselig og ikke-kontaminerende
- Enestående termisk modstand kan bruges fra -200 °C til +280 °C
- Håndgreb for nem manipulation
- Brug ikke, når forseglet, til kemiske reaktioner eller fordøjelser, løsn låget ved termisk sterilisering
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 19mm |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af farlige kemikalier |
| Højde (metrisk) med lukning | 61mm |
| Materiale | PTFE |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 280 °C |
| Temperaturområde (metrisk) | -200 til+ 280 °C |
| Tykkelse (metrisk) | 2.25mm |
| Vægt (metrisk) | 46g |
| Vis mere |
Produkttitel
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?