Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE kogende sten
Artikelnummer. 10027750
Skift visning
Materiale:
PTFE
Pakningsstørrelse:
450g
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
10027750 PTFE 450g
1 options
Artikelnummer. 10027750 Leverandør Saint Gobain Life Sciences Leverandørnr. D1069103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.00 DKK
    264.26 DKK / 450g
    Spare 97.74 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Brug disse PTFE-chips til at fremme blid, effektiv kogning og hjælpe med at forhindre overophedning af meget flygtige væsker. Chemware™ PTFE Boiling Stones påvirkes ikke af syrer, kulbrinter, ketoner, estere, alkoholer eller alkalier.
  • Ideel til kontinuerlige ekstraktionsmetoder og kogende organiske væsker
  • Kemisk resistent
  • Minimer overophedning
  • Nem at rengøre og ikke-forurenende
  • Viser ingen spor af ansigtssyre eller alkalinitet
  • Vil ikke ridse eller slide glasvarer og efterlade ingen rester
  • Kan bruges op til 288 °C
  • Sten minimerer stød under tilbagesvaling og destillation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kogende Sten
Materiale PTFE
Til brug med (udstyr) Destillationskolonner