Få mere at vide
Bochem™ PTFE pincet med stump spids
Længde (metrisk):
105 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Stump spids
- Bukket form
- PTFE belægning
Tekniske data
Tekniske data
| Tip stil | Stump |
| nr. pr. pakke | Pakke m. 1 stk. |
| Materiale | PTFE |
| Længde (metrisk) | 105 mm |
| Produkttype | Pincet |
| Til brug med (applikation) | Til dækglas |
| Bredde (metrisk) spids | 6 mm |
| Bredde (metrisk) | 6 mm |
| Type | Pincet |