Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | PTFE akselomrører, almindelig aksel til knive |
| Til brug med (applikation) | Omrøring i Narrow Neck Vessel |
| Højde (metrisk) klinge | 25 mm |
| Mængde | 1 hver |
| Temperatur (metrisk) | -200 °C til +280 °C |
| Tykkelse (metrisk) | 3 mm |
| Type | Klinger til almindelige skafter |
| Bredde (metrisk) | 75 mm |