Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE-klinge til almindelige skafter
Artikelnummer. 16255851 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
52 mm
65 mm
75 mm
90 mm
105 mm
125 mm
150 mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk)
16255851 52 mm
16215861 125 mm
16295851 75 mm
16285851 65 mm
16205861 105 mm
16225861 150 mm
16275851 90 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16255851
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00 DKK
    115.48 DKK / Pakke med 10
    Spare 20.52 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Virgin PTFE materialer med FDA og USP Klasse VI-godkendelser. Cowie Technology™ PTFE-klinge til almindelige skafter passer til alle standardaksler til knive.
  • Fremstillet af PTFE
  • Fuldstændig inert og ridser ikke
  • Fås i kvadratisk ende og almindelig ende format
Tekniske data
Til brug med (udstyr) PTFE akselomrører, almindelig aksel til knive
Til brug med (applikation) Omrøring i Narrow Neck Vessel
Højde (metrisk) klinge 14 mm
Mængde 1 hver
Temperatur (metrisk) -200 °C til +280 °C
Tykkelse (metrisk) 3 mm
Type Klinger til almindelige skafter
Bredde (metrisk) 52 mm