Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE-klinge til almindelige skafter
Artikelnummer. 16215861 Shop alle Fisherbrand produkter
Bredde (metrisk):
52 mm
65 mm
75 mm
90 mm
105 mm
125 mm
150 mm
Artikelnummer. 16215861
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Virgin PTFE materialer med FDA og USP Klasse VI-godkendelser. Cowie Technology™ PTFE-klinge til almindelige skafter passer til alle standardaksler til knive.
  • Fremstillet af PTFE
  • Fuldstændig inert og ridser ikke
  • Fås i kvadratisk ende og almindelig ende format
Tekniske data
Til brug med (udstyr) PTFE akselomrører, almindelig aksel til knive
Til brug med (applikation) Omrøring i Narrow Neck Vessel
Højde (metrisk) klinge 25 mm
Mængde 1 hver
Temperatur (metrisk) -200 °C til +280 °C
Tykkelse (metrisk) 3 mm
Type Klinger til almindelige skafter
Bredde (metrisk) 125 mm
Vægt (metrisk) 14 g
Materiale PTFE