Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE-klinge til almindelige skafter
Artikelnummer. 16265851 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Højde (metrisk) klinge:
19 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Højde (metrisk) klinge Pakningsstørrelse
16265851 19 mm Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 16265851
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00 DKK
    151.95 DKK / Pakke med 10
    Spare 26.05 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 10-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Virgin PTFE materialer med FDA og USP Klasse VI godkendelser. Fisherbrand™ PTFE-klinge til almindelige skafter passer til alle standardaksler til knive.
  • Fremstillet af PTFE
  • Fuldstændig inert og ridser ikke
  • Fås i kvadratisk ende og almindelig ende format
Tekniske data
Til brug med (udstyr) PTFE akselomrører, almindelig aksel til knive
Til brug med (applikation) Omrøring i Narrow Neck Vessel
Højde (metrisk) klinge 19 mm
Mængde 1 hver
Temperatur (metrisk) -200 °C til +280 °C
Tykkelse (metrisk) 3 mm
Type PTFE-blade til PTFE-skafter og komplet PTFE-blade med PTFE-skaft
Bredde (metrisk) 76 mm
Vægt (metrisk) 8 g
Materiale PTFE